主要文件
8.02180
Sigma-Aldrich
Ethyl decanoate
for synthesis
别名:
Ethyl decanoate, Ethyl caprate, Decanoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8COOC2H5
CAS号:
分子量:
200.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-761-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.02 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
310 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
轉變溫度
flash point 104 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CC)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.863 - 0.864
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup