蒸汽壓力
0.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
325 °C
效力
25960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
208 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CC)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup