主要文件
8.01818
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
for synthesis
别名:
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(SH)CH3
CAS号:
分子量:
90.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
208-165-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
108 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
效力
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-9.6 % (v/v)
bp
82-88 °C/1013 hPa
mp
-165 °C
轉變溫度
flash point -23 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
SC(CC)C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup