主要文件
8.00899
Sigma-Aldrich
Dimethyl malonate
for synthesis
别名:
Dimethyl malonate, Malonic acid dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(COOCH3)2
CAS号:
分子量:
132.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-597-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.15 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
440 °C
效力
5331 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-17.4 % (v/v)
bp
181-183 °C/1013 hPa
mp
-61.9 °C
轉變溫度
flash point 90 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.151 - 1.155
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup