主要文件
8.00553
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite
for synthesis
别名:
Trimethyl phosphite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H9O3P
CAS号:
分子量:
124.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-471-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
28 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
250 °C
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5.2-61.2 % (v/v)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
轉變溫度
flash point 28 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI 密鑰
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup