蒸汽壓力
14 hPa ( 153 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
190 °C
效力
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150 °C/15 hPa
mp
172-174 °C (sublimed)
轉變溫度
flash point >175 °C
溶解度
17 g/L
密度
1.328 g/cm3 at 20 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChI 密鑰
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
合成级2-氨基苯酚。CAS 95-55-6,化学式2-(NH₂)C₆H₄OH。
分析報告
含量(HClO₄): ≥ 99.0 %
鉴定(IR):通过测试
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
334.4 °F - closed cup
閃點(°C)
168 °C - closed cup