Key Documents
8.00175
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiophene
for synthesis
别名:
2-Acetylthiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6OS
CAS号:
分子量:
126.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-804-6
蒸汽壓力
2.7 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
265 °C (DIN 51794)
效力
25-200 mg/kg LD50, oral (Rat)
370 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
211-213 °C/1013 hPa
mp
9-11 °C
轉變溫度
flash point 97 °C
溶解度
14 g/L
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.168 - 1.172
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F
閃點(°C)
97 °C