Merck
603430
Sigma-Aldrich
尿素-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
别名:
13C标记的尿素, 尿素-13C, 羰基二胺-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N13CONH2
CAS号:
分子量:
61.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
等級
cGMP
品質等級
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
132-135 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以散装形式供货也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
分析報告
用于尿素呼吸试验
用作FDA认证的活性药物成分(API)并遵循API的cGMP及ICH指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid