主要文件
7810-OP
Millipore
柠檬酸钠三盐基 二水合物
OmniPur® Grade, >=99.0%
别名:
柠檬酸 三钠盐 二水合物, 柠檬酸三钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
形狀
crystalline powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
mp
>300 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI 密鑰
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (dried basis): 99.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.005% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter:
0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1