主要文件
681300
Sigma-Aldrich
血管性血友病因子,人血浆
别名:
vWF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自人血浆的天然von Willebrand因子。发现于血浆、血小板和内皮下的糖蛋白复合物。一种粘附蛋白,在损伤部位介导血栓形成的起始和进展。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
从100 mM甘氨酸、100 mM NaCl、25 mM枸橼酸钠(pH 6.8)中冻干。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的个体血浆而制备。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液可在-20°C下最长稳定1年。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1