主要文件
670107
Millipore
UDP-α-D-N-乙酰葡糖胺二钠
Donor substrate for N-acetylglucosaminyltransferases. Useful in the synthesis of aryl azide derivatives that can be used in the affinity labeling of glycosyltransferase and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
别名:
UDP-α-D-N-乙酰葡糖胺二钠, UDP-GlcNAc,2Na
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H25N3O17P2 · 2Na
CAS号:
分子量:
651.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
crystalline powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to off-white
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-;;/m1../s1
InChI 密鑰
HXWKMJZFIJNGES-YZVFIFBQSA-L
一般說明
N-乙酰氨基葡糖转移酶的供体底物。可用于合成芳基叠氮化物衍生物,可用于糖基转移酶和 UDP-HexNAc 焦磷酸化酶的亲和标记。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Zeng, Y., et al. 1996.Anal.Biochem.239, 99.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3