主要文件
66612-M
Millipore
尿素
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
别名:
碳酰二胺, 碳酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CONH2
CAS号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.28
品質等級
化驗
≥98%
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
雜質
≤0.01% insoluble material
顏色
white
mp
132-135 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
heavy metals: ≤0.001%
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
應用
用于蛋白质变性以及作为不溶性或变性蛋白的温和增溶剂。可用于从已由 6M 盐酸胍变性的样品(如包涵体)复性蛋白质。可与盐酸胍和二硫苏糖醇 (DTT) 一起用于复性变性蛋白以恢复其天然或活性形式。
警告
Toxicity: Irritant (B)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1