主要文件
6630
Millipore
Uracil
别名:
Uracil
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O2
CAS号:
分子量:
112.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352208
NACRES:
NA.51
化驗
≥99% (HPLC)
品質等級
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to slightly yellowish
溶解度
hot water: 1 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI 密鑰
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3