主要文件
650279
Sigma-Aldrich
胰蛋白酶,猪,MS级
别名:
Porcine Trypsin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
等級
Proteomics Grade
品質等級
形狀
lyophilized
比活性
≥10,000 U/mg
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
適合性
suitable for mass spectrometry
異物活動
Chymostrypsin <3 BTEE units/mg solid
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
耐自溶且难降解的化学修饰胰蛋白酶。胰蛋白酶可特异性水解精氨酸和赖氨酸残基C末端侧的酰胺、多肽和蛋白质。 这种质谱分极级胰蛋白酶经过甲基化、TPCK处理以及亲和纯化。 它专门设计用于通过质谱分析法进行蛋白质消化测序和肽片段分析。 对于质谱分析医疗方案,胰蛋白酶与蛋白质的比例建议为1:100至1:20。注意:1 SET = 5 X 20 µg修饰胰蛋白酶以及1 ml再悬浮缓冲液。
耐自溶且难降解的化学修饰胰蛋白酶。胰蛋白酶可特异性水解精氨酸和赖氨酸残基C末端侧的酰胺、多肽和蛋白质。这种质谱分极级胰蛋白酶经过甲基化、TPCK处理以及亲和纯化。它专门设计用于通过质谱分析法进行蛋白质消化测序和肽片段分析。
警告
毒性:有害(C)
單位定義
一个BAEE单位定义为在pH 7.6、25°C和3.2 ml反应体积中每分钟产生0.001的ΔA253所需的酶量。
一个BTEE单位定义为在 25°C、pH 7.8下,每分钟水解1 µmol BTEE所需的酶量。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-°C)。未用储备液可在-70°C下稳定保存最多2周。避免溶液反复冻融。
其他說明
Henzel, W.J., et al. 1993.PNAS90, 5011.
Rice, R.H., et al. 1977.Biochim Biophys Acta492, 316..
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3