主要文件
6.19119
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
purified grade
别名:
N-Chlorosuccinimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4ClNO2
CAS号:
分子量:
133.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
等級
purified grade
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI 密鑰
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N