Key Documents
8.45027
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
Msynthplus
别名:
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4ClNO2
CAS号:
分子量:
133.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
204-878-8
品質等級
形狀
powder
效力
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI 密鑰
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Color (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法律資訊
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2