主要文件
613548
Sigma-Aldrich
TMB,不溶性
别名:
TMB,不溶性
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.41
描述
RTECS - DV2300000
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
clearlight brown
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI 密鑰
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
一般說明
不溶性 TMB 底物,作为单组分系统提供。TMB 是检测辣根过氧化物酶(HRP)标记探针的最灵敏的显色底物。在 HRP 和过氧化氢(H2O2)存在下,TMB 首先被氧化成蓝色的阳离子自由基;在与 HRP/H2O2 进一步反应或加入酸后,自由基转化为黄色二亚胺末端氧化产物。TMB 通常用于 ELISA 实验,通过分光光度法测定其可溶性氧化产物。为了使 TMB 成为一种有价值的印迹试剂,通常会添加硫酸葡聚糖或其他糖聚合物等增强剂。该 TMB 试剂是一种安全的单组分系统,已通过专有方法开发用于印迹实验,无需使用糖聚合物。该试剂在反应位点产生稳定的、不溶性的海蓝宝石沉淀,背景很少或没有背景。它可以显着提高各种膜的检测限。许多免疫印迹实验的理想选择,可显着提高各种膜上的检测限
过氧化物酶底物,在反应位点产生稳定、不溶的海蓝宝石蓝色沉淀,背景很少或没有背景。
警告
毒性:致癌/致畸(D)
外觀
1.19 mM H₂O₂ 溶于专有溶剂中,1.13 mM TMB,pH 4.9 ± 0.03。
重構
如果溶液变蓝或混浊,则丢弃。该试剂在室温下稳定;若要长期储存建议冷藏。使用前加热至测定温度。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.