主要文件
5.89584
Sigma-Aldrich
2-丙醇
99.5%, anhydrous
别名:
IPA, 仲丙醇, 异丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOH
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
NACRES:
NA.22
等級:
anhydrous
化驗:
99.5%
bp:
82 °C (lit.)
蒸汽壓力:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
产品名称
2-丙醇, anhydrous, 99.5%
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.5%
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解度
water: soluble (completely)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup