主要文件
5.89571
Sigma-Aldrich
1,2-二氯苯
99%, anhydrous
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4Cl2
CAS号:
分子量:
147.00
Beilstein:
606078
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
NACRES:
NA.22
等級:
anhydrous
化驗:
99%
bp:
178-180 °C (lit.)
蒸汽壓力:
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
5.1 (vs air)
蒸汽壓力
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
化驗
99%
自燃溫度
1198 °F
expl. lim.
9.2 %
折射率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
密度
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI 密鑰
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66.0 °C - closed cup