Key Documents
567707
Sigma-Aldrich
鞘磷脂酶,金黄色葡萄球菌
别名:
鞘磷脂酶,金黄色葡萄球菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
生物源
Staphylococcus aureus
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥100 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来自葡萄球菌物种的天然鞘磷脂酶。可外源应用于启动鞘磷脂信号传导。对磷脂酰胆碱几乎没有活性。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在 37°C,pH 7.4 下,每分钟水解 1 µ 摩尔三硝基苯基氨基月桂基(TNPAL)-鞘磷脂的酶量。
外觀
在 250 mM 磷酸盐缓冲液中,加入 50% 的甘油,pH 7.5。
重構
初次使用后,等分并冷藏(4°C)。
其他說明
Galve-Roperh, I., et al. 1997.Brain Res. Mol.Brain Res.52, 90.
Jarvis, W.D., et al. 1994.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 91, 73.
Mathias, S., et al. 1993.Science259, 519.
Raines, M.A., et al. 1993.J. Biol. Chem.268, 14572.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2