产品名称
β-分泌酶底物IV,荧光性, A highly sensitive fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate, based on the EVNLDAEF sequence derived from the β-secretase site of the Swedish mutation of Amyloid Precursor Protein (APP).
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
red
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
螢光
λex ~350 nm
λem ~490 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种高度灵敏的荧光共振能量转移(FRET)肽底物(最大发射波长:~350 nm;最大发射波长:~490),基于源自淀粉样前体蛋白瑞典型突变β-分泌酶位点的GVNLDAEF序列。分泌酶β-在Leu-Asp键处水解底物导致荧光增强。报告的pro-mempasin 2及其蛋白水解活化物种Leu28p-mempasin 2的Kcat/km值(min-1/µM)分别为0.044和0.040(在pH 4.5、37°C下)。
一种高度灵敏的荧光共振能量转移(FRET)肽底物,基于源自淀粉样前体蛋白瑞典型突变β-分泌酶位点的EVNLDAEF序列。β-分泌酶水解底物(Leu-Asp裂解)导致荧光增强。在37°C、pH 4.5条件下,pro-memapsin 2及其活化物种Leu28p-memapsin 2的kcat/Km值(min-1/µM)分别为0.044和0.040。
生化/生理作用
主靶
β-分泌酶底物
β-分泌酶底物
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-Arg-Glu(EDANS)Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Lys(DABCYL)Arg-OH
外觀
作为三氟乙酸盐提供。
重構
复溶后,等分并在-20°C冷冻。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多1个月。
其他說明
Ermolieff, J., et al. 2000.Biochemistry 39, 12450.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1