主要文件
539741
Sigma-Aldrich
PTP1B抑制剂
PTP1B Inhibitor, CAS 765317-72-4, is a cell-permeable, selective, reversible and non-competitive allosteric inhibitor of PTP1B (IC₅₀ = 4 µM and 8 µM for PTP1B403 and PTP1B298, respectively).
别名:
PTP1B抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H19Br2N3O7S3
分子量:
741.45
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C26H19Br2N3O7S3/c1-2-21-23(24(32)14-11-19(27)25(33)20(28)12-14)18-8-7-17(13-22(18)38-21)41(36,37)30-15-3-5-16(6-4-15)40(34,35)31-26-29-9-10-39-26/h3-13,30,33H,2H2,1H3,(H,29,31)
InChI 密鑰
SXKBTDJJEQQEGE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种PTP1B的细胞渗透性、选择性、可逆和非竞争性变构抑制剂(PTP1B403和PTP1B298的IC50 分别为4 µM和8 µM)。结合到远离催化口袋的新位点,并通过阻止WPD环闭合来抑制PTP1B活性。也可提供InSolution格式(目录号539749。
生化/生理作用
主要靶标
PTP1B403
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞可渗透性:是
靶标IC50:对于PTP1B403和PTP1B298分别为4 µM和8 µM。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Wiesmann, C., et al. 2004.Nat. Struct.Mol.Biol.11, 730.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2