主要文件
539142
Sigma-Aldrich
蛋白酶体底物III,荧光法
≥98% (HPLC), amorphous solid, proteasome substrate, Calbiochem®
别名:
蛋白酶体底物III,荧光法
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H53N5O10
分子量:
763.88
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
蛋白酶体底物III,荧光法, Proteasome Substrate III, Fluorogenic, is a substrate for proteasome. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
amorphous solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
螢光
λex ~380 nm
λem ~460 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
荧光蛋白酶体底物。也可作为钙蛋白酶、糜蛋白酶和ingensin的底物。
特異性
抑制丝氨酸蛋白酶和半胱氨酸蛋白酶。
生化/生理作用
主要靶标
蛋白酶体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Anderson, M., et al. 1999.Exp.Eye Res.69, 129.
Rock, K.L., et al. 1994.Cell 78, 761.
Tsubuki, S., et al. 1993.Biochem.Biophys.Res. Commun.196, 1195.
Sasaki, T., et al. 1984.J. Biol. Chem. 259, 12489.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1