主要文件
5.38098
Sigma-Aldrich
类端粒沉默干扰体1(GDH1)抑制剂,R162
别名:
鼠双微体2(GDH1)抑制剂,R162
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12O3
CAS号:
分子量:
264.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
23 μM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1c2c(ccc1CC=C)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C17H12O3/c1-2-5-10-8-9-13-14(15(10)18)17(20)12-7-4-3-6-11(12)16(13)19/h2-4,6-9,18H,1,5H2
InChI 密鑰
IMUBGIOLZQTIGI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
细胞渗透性、生物可利用、无毒的紫红素类似物,可直接与GDH1(谷氨酸脱氢酶1;Kd = 30 µM)结合,以混合方式抑制其活性(IC50 = 23 µM)。与其他NADPH依赖性酶(例如6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6PGD)和延胡索酸水化酶(FH))相比,具有选择性。可显著降低细胞内延胡索酸水平,降低谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)活性,提高线粒体ROS水平。优先抑制H1299、MDA-MB231和原发性白血病细胞的增殖,而不是非恶性增殖的人类细胞。显著降低H1299异种移植瘤小鼠模型(30 mg/kg,i.p.,q.d.)中肿瘤的生长和质量。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量因批次而异。特定批次的分子量参见小瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表不含水的基础分子量。
生化/生理作用
主要目标
GDH1
可逆:是
细胞渗透性:是
包裝
在惰性气体下包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后分装冻存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存3个月。
其他說明
Jin, L., et al. 2015. Cancer Cell.27, 257.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3