主要文件
5.34335
Sigma-Aldrich
ACC1/2抑制剂,Cpd 9
别名:
ACC1/2抑制剂,Cpd 9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H27N5O2
分子量:
405.49
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
tan
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种可渗透细胞的螺旋酮衍生物,可作为乙酰辅酶A羧化酶的高效抑制剂(ACC;人ACC1和ACC2的IC50分别为27和33 nM)。 该抑制看来相对于ATP是无竞争性的,而相对于 碳酸盐和乙酰辅酶A是非竞争性的。抑制原代大鼠肝细胞中丙二酰辅酶A的合成(IC50=29.9 nM)并减少从头肝脏脂质合成(大鼠中ED50=7.8 mg/kg)。急剧降低全身换气比值(RER),表明已转换为脂肪酸利用。在大鼠和犬血浆中的蛋白结合率较低,但在猴和人血浆中的结合率约高10倍。显示良好的药代动力学特性,具有良好的生物利用度、微粒体稳定性和低血浆清除率(在3 mg/kg, p.o.剂量下,大鼠中t1/2 =4.8 h,犬中t1/2=5.7 h)。
生化/生理作用
主要靶标
ACC
细胞可渗透性:具有
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Griffith, D.A., et al. 2014.J. Med. Chem.57, 10512.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3