化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种可渗透细胞的丙烯酰氨基甲酸酯化合物,可选择性靶向PICK1(蛋白与C激酶1相互作用)的PDZ(PSD-95/Discs-large/ZO-1同源性)结构域,但不靶向PSD-95(突触后密度蛋白95)的PDZ结构域和GRIP1(谷氨酸受体相互作用蛋白1),可有效竞争多巴胺转运蛋白/DAT(竞争性结合测定中Ki ~10 µM),GluR2(竞争性结合测定中Ki ~10 µM)和mRluR7a(使用来自50 µM FSC231处理的HEK293的裂解物通过Co-IP抑制〜70%),与PICK1 PDZ结合的C末端。显示在NMDR诱导的大鼠海马神经元内在化后(有和没有50µ M FSC231处理下t1/2=7.5 vs 10分钟)可加速GluR2表面再循环,并预防鼠海马切片中的LTD(有和没有50 µM FSC231处理下长期抑制%=74 vs 50)和LTP(有和没有50 µM FSC231处理下长期增强%=137 vs 266)。
一种可渗透细胞的丙烯酰氨基甲酸酯化合物,可选择性靶向PICK1(蛋白与C激酶1相互作用)的PDZ(PSD-95/Discs-large/ZO-1同源性)结构域,但不靶向PSD-95(突触后密度蛋白95)的PDZ(PSD-95/Discs-large/ZO-1同源性)结构域和GRIP1(谷氨酸受体相互作用蛋白1),可有效竞争多巴胺转运蛋白/DAT(Ki ~10 µM),GluR2(Ki ~10 µ M)和mRluR7a,与PICK1 PDZ结合的C末端。已显示可加速内在化的GluR2表面再循环,并抑制大鼠和鼠海马神经元的长期抑制和增强作用。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:监管审查(Z)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Thorsen, T.S., et al. 2010.Proc.Natl.Acad.Sci. USA107, 413.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3