Key Documents
524731
Sigma-Aldrich
磷酸二酯酶4A4,His•Tag®,人,重组,S.frugiperda
别名:
PDE4A4,cAMP特异性磷酸二酯酶4A亚型4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
重組細胞
expressed in insect cells (S. frugiperda)
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥0.5 U/μL
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
全长重组人磷酸二酯酶4A4(登录号L20965)在N末端与His•Tag序列融合,并使用杆状病毒表达系统在草地贪夜蛾昆虫细胞中表达。以部分纯化的催化活性制剂形式提供。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在30°C、pH 7.5条件下每分钟将1 pmole cAMP转化成AMP的酶量。
外觀
在150 mM NaCl,10 mM Tris-HCl,pH 8.3中。
其他說明
Gibson, L.C.D., et al. 2006.Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Xu, R.X., et al. 2000.Science288, 1822.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1