主要文件
5.09228
Sigma-Aldrich
Y-27632
≥95% (HPLC), liquid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
别名:
InSolution Y-27632,无菌过滤,通过细胞培养检验
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H21N3O · 2HCl
分子量:
320.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
Y-27632, InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution, Sterile-Filtered, inhibitor of Rho-associated protein kinases
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[C@@H](C1CCC(CC1)C(=O)Nc2ccncc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
InChI 密鑰
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
一般說明
10 mM(2 mg/591µ L)无菌过滤的Y-27632 H₂O溶液。
即用型,细胞培养测试,适用于干细胞应用。Rho相关蛋白激酶的一种高效、细胞可渗透、可逆且选择性抑制剂(p160ROCK的Ki= 140 nM)。 还显示提高人干细胞的存活,特别是在细胞培养传代和操作期间。
應用
InSolutionY-27632,无菌过滤,细胞培养测试,CAS 146986-50-7,是10 mM无菌过滤的Y-27632 H₂O中溶液。作为Rho激酶的抑制剂(p160ROCK的Ki=140 nM)。
生化/生理作用
主要靶标
ROCK
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
10 mM(2 mg/591 µL)无菌过滤的Y-27632(目录号688000)H₂O溶液。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。分装后在-20°C下可稳定保存6个月。
其他說明
Li X. et al, et.Al., 2009. Human Reproduction, 24, 580.
Chitaley, K., et al. 2001.Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000.Biochem.J.351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000.Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1999.J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999.Science.285, 895.
Uehata, M., et al. 1997.Nature.389, 990.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1