主要文件
5.05156
Millipore
SUMOylation抑制剂III,2-D08
别名:
SUMOylation抑制剂III,2-D08, 2-(2,3,4-三羟基苯基)-4H-色烯-4-酮,2D08,SUMO E2 Ubc9抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O5
分子量:
270.24
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NA.24
化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
orange-brown
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种可渗透细胞的三羟基黄酮化合物可防止从E2硫酯到底物的SUMO(目录号662037662039662042)转移,而不会影响SUMO活化酶E1(SAE-1/2;目录号662073662074)或E2 Ubc9-SUMO硫酯的形成。显示用100 µM 2-D08预处理6小时可有效抑制乳腺癌ZR-75-1和BT-474培养物中10 µM CPT-(喜树碱;目录号208925)诱导的拓扑异构酶I类泛素化,而不会影响整体细胞蛋白泛素化。相比之下,漆树酸和银杏酸(分别为目录号172050345887)都抑制E1-SUMO硫酯的形成。
一种可渗透细胞的三羟基黄酮化合物,通过选择性地阻止从E2硫酯到底物的SUMO(目录号662037662039662042)转移,在无细胞测定中(在30µM时为>90%)抑制雄激素受体肽,IκBα和拓扑异构酶I类泛素化,而不会影响SUMO活化酶E1(SAE-1/2;目录号662073662074)或E2 Ubc9-SUMO硫酯的形成。显示用100 µM 2-D08预处理6小时可有效抑制乳腺癌ZR-75-1和BT-474培养物中10 µM CPT-(喜树碱;目录号208925)诱导的细胞拓扑异构酶I类泛素化,而不会影响整体细胞蛋白泛素化。相比之下,漆树酸和银杏酸(分别为目录号172050345887)都抑制E1-SUMO硫酯的形成。
生化/生理作用
主要靶标
SUMO E2-硫酯复合物
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的DMSO进行溶解。
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Kim, Y.S., et al. 2013.Chem. Biol.20, 604.
Cotelle, N., et al. 1996.Free Radic.Biol. Med.20, 35.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3