主要文件
487920
Sigma-Aldrich
S-亚硝基
≥95% (HPLC), solid, nitric oxide carrier, Calbiochem®
别名:
S-亚硝基, GSNO,SNOG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N4O7S
CAS号:
分子量:
336.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
S-亚硝基, A utility carrier of nitric oxide.
品質等級
描述
RTECS - MC0558000
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
pink
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
S(N=O)C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
InChI 密鑰
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
一般說明
一氧化氮的实用载体。在pH 7.4时分解产生一氧化氮和的谷胱甘肽自由基。导致平滑肌肉松弛,抑制血小板聚集。诱导小鼠胸腺细胞发生凋亡。注意:1 个套装= 5 x 2.5 mg。
生化/生理作用
主要靶标
一氧化氮的实用载体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在不含除Ca2+以外的二价阳离子的冷蒸馏H₂O(4°C)中复溶。
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定长达1月,在4°C下可稳定2小时。
其他說明
Sandau, K., et al. 1996.Cell Signal.8, 173.
Askew, S.C.1995.Bioorg.Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995.J. Immunol.155, 2858.
de Belder, A.J., et al. 1994.Cardiovasc.Res.28, 691.
Sexton, D.J., et al. 1994.Photochem. Photobiol.59, 463.
Singh, R.J., et al. 1994.FEBS Lett.360, 47.
Merryman, P.F., et al. 1993.Arthritis Rheum.36, 1414.
Park, J.W., et al. 1993.Biochem.Mol.Biol. Int.30, 885.
Radomski, M.W., et al. 1992.Br. J. Pharmacol.107, 745.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3