主要文件
475911
Sigma-Aldrich
髓过氧化物酶,来源于人多形核白细胞
A lysosomal enzyme that catalyzes oxidations by hydrogen peroxide, including MPO-chloride-mediated killing of microbes and tumor cells, inactivation of chemotactic factors, and cross-linking of proteins.
别名:
髓过氧化物酶,来源于人多形核白细胞, MPO
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
生物源
human
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
比活性
150-200 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
water: soluble (volume is lot-specific and can be found on the product label)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI 密鑰
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
来自多形核白细胞的天然人髓过氧化物酶。一种对过氧化氢氧化进行催化的溶酶体酶,包括MPO-氯化物介导的微生物和肿瘤细胞杀伤、趋化因子失活和蛋白质交联。MPO催化次氯酸的形成,该次氯酸通过将卤素离子与细胞内成分结合或通过细菌脂质和蛋白质的氧化来杀死细菌。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在 25°C,pH 6.0 下,每分钟还原1.0 µmol H₂O₂的酶量。
外觀
在100-700 mM NaCl,50 mM醋酸钠缓冲液,pH 6.0中冻干。
準備報告
在100 mM NaCl、50 mM醋酸钠、pH值6.0中进一步稀释。酶可能会从低离子强度缓冲液或蒸馏的H₂O中的溶液中沉淀出来。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C或-70°C)。贮备液在-20°C或-70°C下可稳定保存至多1年。
其他說明
Nauseef, W.M., et al. 1998.J. Leukocyte Biol. 63, 264.
Panasenko, O.M., et al. 1994.Free Radic.Biol. Med. 16, 143.
Mulligan, M.S., et al. 1992.Br. J. Pharmacol.107, 1159.
Sharonov, B.P., and Churilova, I.V.1992.Biochem.Biophys.Res. Commun.189, 1129.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1