主要文件
475872
Sigma-Aldrich
MnTMPyP
Cell-permeable superoxide dismutase (SOD) mimetic.
别名:
MnTMPyP, Mn(III)四(1-甲基-4-吡啶基)卟啉,四甲苯磺酸盐,氢氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C72H65MnN8O13S4
分子量:
1433.53
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
顏色
black
溶解度
water: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
细胞可渗透的超氧化物歧化酶(SOD)模拟物。即使在存在过量EDTA的情况下,也能催化O2– •的歧化(速率常数约为4 x 107 M-1 s-1)。可以替代缺乏这种酶的大肠埃希菌突变体中的SOD。MnTMPyP在体内充当NADPH/GSH:O2氧化还原酶,而不是SOD模拟物。当氧化还原剂与生物抗氧化剂偶联时,也是一种有效的过氧亚硝酸盐还原酶。
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:具有
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Izbicka, E., et al. 1999.Cancer Res.59, 639.
Lee, J., et al. 1998.J. Am. Chem. Soc.120, 6053.
Gardner, P.R., et al. 1996.Arch.Biochem.Biophys.325, 20.
Liochev, S.I., and Fridovich, I. 1995.Arch.Biochem.Biophys.321, 271.
Faulkner, K.M., et al. 1994.J. Biol. Chem. 269, 23471.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1