主要文件
444286-M
Sigma-Aldrich
MMP-2抑制剂II
The MMP-2 Inhibitor II, also referenced under CAS 869577-51-5, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
别名:
MMP-2抑制剂II
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H17NO6S2
分子量:
383.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
效力
2.4 μM Ki
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 200 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)[S](=O)(=O)CC3OC3)C
InChI
1S/C16H17NO6S2/c1-24(18,19)17-12-2-4-13(5-3-12)23-14-6-8-16(9-7-14)25(20,21)11-15-10-22-15/h2-9,15,17H,10-11H2,1H3
InChI 密鑰
ADEXXMLIERNFQB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
SB-3CT的环氧乙烷类似物,pMS(目录号444285)可作为MMP-2的选择性,活性位点结合,不可逆抑制剂(Ki = 2.4 µM)。尽管效力较低,但与SB-3CT,pMS相比,它对MMP-2的选择性更高(MMP-1和MMP-7的Ki分别45和379 µM)。
生化/生理作用
次要靶标
MMP-2(MMP-1和MMP-7的Ki分别为45和379 µM)
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Ikejiri, M., et al. 2005.J. Biol. Chem.280, 33992.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1