产品名称
红藻氨酸, An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for ³H-kainate binding in rat striatum).
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 5276
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
溶解度
dilute base: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[N+H2]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)C(=C)C)CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
InChI 密鑰
VLSMHEGGTFMBBZ-OOZYFLPDSA-N
一般說明
对海藻酸盐受体亚型具有选择性的兴奋性氨基酸受体激动剂(对于大鼠纹状体中3H-海藻酸盐结合,Ki=21 nM)。还激活AMPA受体。
生化/生理作用
21 nM,对于大鼠纹状体中3H-海藻酸盐结合
主要靶标
红藻氨酸受体亚型
红藻氨酸受体亚型
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:有害(C)
其他說明
Niu, L., et al. 1996.Biochemistry35, 2030.
Watkins, J.C. and Evans, R.H.1981.Annu.Rev. Pharmacol.Toxicol.21, 165.
Watkins, J.C. and Evans, R.H.1981.Annu.Rev. Pharmacol.Toxicol.21, 165.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3