主要文件
420307
Sigma-Aldrich
激肽释放酶,人血浆
Native Kallikrein from human plasma. A serine protease that releases bradykinin from kininogen. Present in the plasma as an inactive precursor, prokallikrein.
别名:
激肽释放酶,人血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
生物源
human plasma
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
比活性
≥15 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自人血浆的天然激肽释放酶。一种从激肽原释放缓激肽的丝氨酸蛋白酶。存在于血浆中作为活性前体激肽释放酶原。
来自人血浆的天然激肽释放酶。一种从激肽原释放缓激肽的丝氨酸蛋白酶。存在于血浆中作为非活性前体激肽释放酶原。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:有害(C)
單位定義
一个单位定义为在25°C,pH 8.0下,每分钟水解1.0 µmol D-Pro-Phe-Arg-pNA的酶量。
外觀
在NaCl和Tris-HCl缓冲液中。
準備報告
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体阴性的血浆制备而成。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Pu, X., et al. 1994.Biochim.Biophys.Acta 1208, 338.
Nagase, H. and Barrett, A.J.1981.Biochem.J.193, 187.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Ning Luan et al.
Toxins, 11(12) (2019-12-11)
Elastase is a globular glycoprotein and belongs to the chymotrypsin family. It is involved in several inflammatory cascades on the basis of cleaving the important connective tissue protein elastin, and is strictly regulated to a balance by several endogenous inhibitors.