产品名称
α-碘乙酰胺, α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
品質等級
描述
RTECS - AC4200000
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
methanol: 1:20
DMF: soluble
ethanol: soluble
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
几种半胱氨酸蛋白酶的不可逆抑制剂。可用于烷基化半胱氨酸和蛋氨酸残基。
生化/生理作用
主要靶标
半胱氨酸蛋白酶
半胱氨酸蛋白酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:有毒(F)
重構
溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。
其他說明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3