主要文件
3745
Sigma-Aldrich
血红蛋白,牛红细胞
Hemoglobin, Bovine Erythrocytes, CAS 9008-02-0, is an iron-containing oxygen-transport metalloprotein. Suitable as a substrate for proteases, such as papain, pepsin, and trypsin.
别名:
血红蛋白,牛红细胞
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 4648
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自牛红细胞的天然血红蛋白。红细胞的主要输氧成分,也是一氧化氮清除剂。阻断卡巴胆碱刺激的cGMP生成。该制剂主要含有铁血红蛋白,且必须被还原为亚铁形式才能结合分子氧。注意:该制剂主要含有铁血红蛋白,且必须被还原为亚铁形式才能结合分子氧。
應用
血红蛋白,牛红细胞,CAS 9008-02-0,是一种含铁的氧转运金属蛋白。适合用作蛋白酶,如木瓜蛋白酶、胃蛋白酶和胰蛋白酶的底物。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在重悬后分装并冻存于冰箱(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Gow, A.J., et al. 1999.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 96, 9027.
Castoldi, A.F., et al. 1993.Brain Res.610, 57.
Bredt, D.S., and Snyder, S.H.1989.Proc.Natl.Acad.Sci. USA86, 9030.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3