主要文件
345815
Millipore
庆大霉素硫酸盐,无菌过滤水溶液,经细胞培养物测试
Gentamicin sulfate is a broad-spectrum cell culture antibiotic that is non-toxic to viruses and mammalian cells at anti-bacterial and anti-mycoplasmal concentrations.
别名:
庆大霉素硫酸盐,无菌过滤水溶液,经细胞培养物测试, NMD抑制剂II
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI 密鑰
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
一般說明
广谱细胞培养抗生素,在抗菌和抗支原体浓度下对病毒和哺乳动物细胞无毒。其长期的稳定性和细菌抗性的缓慢发展使得可以进行长期的
病毒和组织培养研究。由三个紧密相关的化合物组成:庆大霉素 C1、C1a 和 C2
广谱细胞培养抗生素,在抗菌和抗支原体浓度下对病毒和哺乳动物细胞无毒。其长期的稳定性和细菌抗性的缓慢发展使得可以进行长期的病毒和组织培养研究。由三个紧密相关的化合物组成:庆大霉素 C1、C1a 和 C2
警告
毒性:有害(C)
外觀
以 50 mg/ml 的 H₂O 溶液形式提供。
重構
材料可高温高压灭菌。在 37°C,宽 pH 范围内可稳定保存长达 15 天。
其他說明
Montenez, J.P., et al. 1994.Toxicol.Lett.73, 201.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic