产品名称
恩曲他滨,烟曲霉, A cell-permeable indolyldiketopiperazinyl mycotoxin that inhibits BCRP/ABCG2 (breast cancer resistance protein/ATP-binding cassette G2) multidrug transport activity.
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N21[C@@H](Cc4c5c([nH]c4[C@@H]2C=C(C)C)cc(cc5)OC)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C1=O
InChI
1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1
InChI 密鑰
DBEYVIGIPJSTOR-FHWLQOOXSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的吲哚基二酮哌嗪基真菌毒素,可抑制BCRP/ABCG2(乳腺癌耐药蛋白/ATP结合盒G2)的ATP酶和多药耐药活性,而不会影响MDR1的活性。也可作为强效和特异性化学增敏剂。细胞抑制研究的建议浓度:~1-5 µM。
生化/生理作用
主要靶标
BCRP/ABCG2(乳腺癌耐药蛋白/ATP结合盒G2)
BCRP/ABCG2(乳腺癌耐药蛋白/ATP结合盒G2)
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有毒(F)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Allen, J.D., et al. 2002.Mol.Cancer Ther.1, 417.
Ozvegy, C., et al. 2001.Biochem.Biophys.Res. Commun.285, 111.
Rabindran, S.K., et al. 2000.Cancer Res.60, 47.
Rabindran, S.K., et al. 1998.Cancer Res.58, 5850.
Cole, R.J., et al. 1977.J. Agric. Food Chem.25, 826.
Ozvegy, C., et al. 2001.Biochem.Biophys.Res. Commun.285, 111.
Rabindran, S.K., et al. 2000.Cancer Res.60, 47.
Rabindran, S.K., et al. 1998.Cancer Res.58, 5850.
Cole, R.J., et al. 1977.J. Agric. Food Chem.25, 826.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3