Key Documents
341262
Sigma-Aldrich
因子B,人
Factor B, Human, is a single-chain glycoprotein present in normal human serum that is cleaved during the activation of complement via the alternative pathway into two fragments of 30 and 63 kDa.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
IgG, IgA, IgM, C3, C4, Factor H, Factor I, or albumin, trace (Ouchterlony)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
人因子B是存在于正常人血清中的单链糖蛋白,在补体激活过程中通过替代途径裂解为30和63 kDa的两个片段。
来自人血清的天然因子B。存在于正常人血清中的单链糖蛋白,浓度约为200 µg/mL。在通过替代途径激活补体的过程中,因子B被裂解,因此被因子D激活为M.W. 30 kDa(Ba)和63 kDa(Bb)的两个片段。Bb片段包含丝氨酸蛋白酶的酶促活性位点。活化的Bb片段通过裂解并因此活化C3和C5,通过替代途径继续活化。
来自人血清的天然因子B。存在于正常人血清中的单链糖蛋白,浓度约为200 µg/mL。在通过替代途径激活补体的过程中,因子B被裂解,因此被因子D激活为M.W. ~30 kDa(Ba)和~63 kDa(Bb)的两个片段。Bb片段包含丝氨酸蛋白酶的酶促活性位点。活化的Bb片段通过裂解并因此活化C3和C5,通过替代途径继续活化。
生化/生理作用
≥1200因子BH50单位/mg;NHS中≥50%的因子B活性(以mg/mg计)
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在PBS(pH 7.2)中。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Kam, C.M., et al. 1987.J. Biol. Chem. 262, 3444.
Gotze, O. and Muller-Eberhard, H.J. 1971.J. Exp.Med. 134, 90s.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
not combustible
閃點(°C)
not combustible