主要文件
2871-80125
Millipore
NovaSeptum®取样瓶
125mL With Millex Air Vent
别名:
Cell Culture sampling, bottle, 125 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
材料
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
品質等級
針尺寸
2.0 mm
無菌
sterile
包裝
pkg of 125 mL
製造商/商標名
NovaSeptum®
參數
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
雜質
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
接頭
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在当今的生物制药市场中,制造工艺中每一步的产品取样都至关重要。一个不精确或假阳性的结果可能会导致隔离检疫以及重复分析。
而在使用了NovaSeptum®取样瓶后,污染不再是一个威胁。作为无菌过程的理想选择,该产品采用创新性的封闭式设计确保您的样品与取样点分离。 NovaSeptum®紧凑、无死角的设计有助于节约宝贵的样品。
各种标准和定制接头保证可采集任意位置的样品。这些高纯度取样装置适用于生物反应器的细菌计数和取样,和需要对蛋白质、复合糖类或小分子具有极低亲和力的应用。袋装,方便保存和悬挂。
應用
生物反应器的细菌计数和取样
準備報告
灭菌
根据ISO 11137,伽马辐照最低25 kGy
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany