主要文件
219458
Millipore
D(+)Cellobiose
Substrate for β-glucosidase.
别名:
D(+)Cellobiose, Glcβ1,4Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11
CAS号:
分子量:
342.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
crystalline powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Substrate for β-glucosidase.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
其他說明
Pitson, S.M., et al. 1997. Enzyme Microb. Technol. 21, 182.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1