Merck
所有图片(5)
主要文件
2160
Millipore
自发荧光消除剂
Autofluorescence Eliminator Reagent for IHC.
别名:
fluorescence IHC counter stain
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
形狀
liquid
包裝
pkg of 50 mL
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
運輸包裝
ambient
一般說明
即用型,可用于荧光显微镜检查程序。 随着年龄的增长,自发荧光色素脂褐素会积聚在许多细胞类型(包括神经元)的细胞质中。 脂褐素颗粒的存在会使荧光显微镜检查在中央神经紧张的系统中的使用复杂化,因为它具有宽激发和发射光谱,与最常用的荧光团重叠。 自发荧光消除剂试剂将减少或消除脂褐素样自发荧光,而不会对人、猴或大鼠神经组织以及其他组织的切片中的其他荧光标记产生不利影响。
應用
荧光免疫组化复染。
方案:
1.免疫荧光组织化学后,切片在PBS中浸泡5 min。·
2.切片在70%乙醇中浸泡5分钟。·
3.将切片浸入自发荧光消除剂中5分钟。
4.切片浸泡在70%乙醇三次换液中,每次1min。·
5.使用防褪色溶液(例如DABCO,非二甲苯基)安装切片。
注意:如果孵育时间过长,试剂会阻断全部荧光;孵育时间的长度和70%乙醇洗涤的次数可以针对各种组织和荧光抗体探针进行更改和优化。 在某些情况下,试剂可以在免疫荧光之前使用,但是在大多数情况下,当按照我们上面的说明使用时(在免疫荧光程序完成后使用),可以获得更好的结果。
应由最终用户确定每份样本与自发荧光消除剂试剂孵育的最佳时间。
吸收最大值:595-605
外觀
70%乙醇中的液体,不含防腐剂。室温避光保存。
儲存和穩定性
当在室温下储存时,该试剂在标签上打印的有效期内是稳定的。 请勿冷冻或暴露在高温下。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
60.8 - 68.0 °F
閃點(°C)
16 - 20 °C