主要文件
204886
Sigma-Aldrich
补体C4,人
Complement C4, Human, CAS 80295-48-3,is a native glycoprotein composed of three non-identical subunits of 93, 75, and 32 kDa linked by disulfide bonds.
别名:
补体C4,人
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
比活性
>3X105 C4H50 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
天然人C4补体成分。糖蛋白由三个二硫键连接的不同亚基组成,M.W.分别为93,000(α)、75,000(β)和32,000(γ)。存在于人血清中,浓度为400 µg/mL。通过经典途径激活补体后,C1复合物的C1s亚组分被转化为活性丝氨酸蛋白酶,该丝氨酸蛋白酶在肽键77处裂解C4α-链,从而产生C4a(M.W.8740)和C4b片段(M.W.193,000)。释放的C4a肽是三种补体衍生的过敏毒素之一。新生的C4b片段可以与目标表面形成共价酯键。C4b与靶受体的这种共价连接是通过经典途径继续激活所必需的。
生化/生理作用
≥新鲜抽取的正常人血清中存在60%的C4活性(以mg/mg计)
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Janatova, J. 1983.Ann.N.Y.Acad.Sci. 421, 218.
Hammer, C.H., et al. 1981.J. Biol. Chem. 256, 3995.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2