Key Documents
204883
Sigma-Aldrich
补体C1-酯酶抑制剂,人
Complement C1-Esterase Inhibitor, Human, is a native, single-chain glycoprotein that is involved in regulation of complement, coagulation, fibrinolytic and contact systems of circulating plasma.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
不包含
preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, or ceruloplasmin, trace
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
天然人C1-酯酶。从人血浆中纯化的补体C1-酯酶抑制剂。存在于正常人血清中的单链糖蛋白,浓度为180 µg/mL。参与调节循环血浆的补体、凝血、纤维蛋白溶解和接触(激肽形成)系统。它是激活的C1r和C1s补体酶的唯一已知抑制剂。具有C1酯酶抑制剂的遗传性或获得性缺陷的人容易反复发作血管性水肿。
天然人C1-酯酶。存在于正常人血清中的单链糖蛋白,浓度为180 µg/mL。参与调节循环血浆的补体、凝血、纤维蛋白溶解和接触(激肽形成)系统。激活的C1r和C1s补体酶的唯一已知抑制剂。C1抑制剂的遗传性或获得性缺陷的存在会导致对血管性水肿反复发作的敏感性。
生化/生理作用
≥80%的C1-酯酶抑制剂会结合活化的C1s。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在PBS(pH值7.4)中,通过0.22 µm过滤器无菌过滤。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Bowen, B., et al. 2001.Clin. Immunol.98, 157.
Davis, A.E.1988.Ann.Rev. Immunol. 6, 595.
合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1