主要文件
203780
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
别名:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside, α-X-Gal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15BrClNO6
分子量:
408.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.41
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to off-white
溶解度
2% DMF: soluble, clear
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI 密鑰
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
一般說明
A chromogenic substrate for α-galactosidase. Useful for histochemical studies.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
其他說明
Gossrau, R. 1990. Folia Histochem. Cytobiol. 28, 129.
Gossrau, R., and Lojda, Z. 1989. Acta Histochem. 85, 213.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1