化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 2% (20mg/mL)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cu+2].[Cu+].N3(CCN(CC3)C)Cc1c(c(cc(c1)C#N)CN2CCN(CC2)C)O.OC(O)C.OC(O)C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
InChI 密鑰
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
β-半乳糖苷酶的发色底物。用于区分携带β-半乳糖苷酶基因(例如pUR222)的重组和非重组质粒。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Engler, K.H., et al. 1999.J. Microbiol.Methods35, 207.
Arakawa, H., et al. 1991.Anal.Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964.J. Med. Chem.7, 574.
Arakawa, H., et al. 1991.Anal.Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964.J. Med. Chem.7, 574.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3