主要文件
1.94604
Supelco
乙二醇
别名:
Ethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O2
CAS号:
分子量:
62.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
產品線
EMPARTA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup