主要文件
1.00949
Supelco
乙二醇
EMPLURA®
别名:
乙二醇, 乙二醇,1,2-乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O2
CAS号:
分子量:
62.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-473-3
NACRES:
NA.05
bp:
197.6 °C/1013 hPa
蒸汽壓力
0.053 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
雜質
≤0.0002% Chloride (Cl)
≤0.0002% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH值
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
轉變溫度
flash point 111 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。通过EMPLURA 我们为非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的提供一系列溶剂。EMPLURA 溶剂提供了充足的规格信息和最重要的参数。
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.0%
同一性(IR):符合
密度(d 20 °C/4 °C):1.112 - 1.114
氯(Cl): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.3 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3