Key Documents
1.93284
Supelco
磷酸氢二铵
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
di-Ammonium hydrogen phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2HPO4
CAS号:
分子量:
132.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
包裝
1.93284.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1